Learn More
Piridazina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440813
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Pyrrolo[1,2-b]pyridazine 1 is a N-bridgehead aromatic heterocycle containing two nitrogen atoms, is obtained by the condensation of pyridazine and pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pirrolo[1,2-b]piridazina 1 es un heterociclo aromático N-cabeza de puente que contiene dos átomos de nitrógeno y se obtiene mediante la condensación de piridazina y pirrol.
Solubilidad
Miscible con agua, benceno y DMF. Soluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 289-80-5
Fórmula molecular C4H4N2
Peso molecular (g/mol) 80.09
Número MDL MFCD00006463
Clave InChI PBMFSQRYOILNGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthodiazine, 1,2-diazine, o-diazine, 1,2-diazabenzene, pyridazin, 1,2-diazin, oizine, pyridazine, pubchem17789, acmc-209h5x
PubChem CID 9259
ChEBI CHEBI:30954
Nombre IUPAC pyridazine
SMILES C1=CC=NN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridazine
Punto de fusión -8°C
Densidad 1.105
Punto de ebullición 87°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.524
Cantidad 5 g
Beilstein 103906
Índice Merck 14,7969
Información de solubilidad Miscible with water, benzene, DMF; Soluble in alcohol, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.09
Porcentaje de pureza ≥98%