Learn More
Probeta graduada de vidrio Pyrex™ de clase A
Código de producto. 11913789
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11913789 25 ml 0.5 ml 2 PCS
12049867 2000 ml 20 ml 1 PCS
11903789 5 ml 0.1 ml paquete de 2
12594277 10 ml 0.2 ml 2 PCS
11923789 50 ml 1 ml paquete de 2
11933789 100 ml 1 ml 2 PCS
12093333 250 ml 2 ml 2 PCS
11943789 500 ml 5 ml 2 PCS
11953789 1000 ml 10 ml 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11913789 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3201/06
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. La probeta graduada de vidrio Pyrex™, clase A cuenta con una escala con graduaciones en esmalte blanco para ofrecer una alta visibilidad contra líquidos de cualquier color. Fabricadas con una base hexagonal, las probetas resistentes están disponibles en una amplia gama de capacidades.
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. Las probetas de vidrio Pyrex™ clase A cuentan con una escala con graduaciones en esmalte blanco para ofrecer una alta visibilidad contra líquidos de cualquier color. Fabricadas con una base hexagonal, las probetas resistentes están disponibles en una amplia gama de capacidades.
  • Características: base hexagonal resistente, marcas cerámicas blancas, amplia gama de capacidades
  • Clase A: certificado de conformidad con las normas alemanas de calibración, impreso con el símbolo de conformidad "H" 
  • Certificación de lote: Inscrita con número de serie individual para la trazabilidad según las normas nacionales
  • Cumple con: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Blanco
Forma Redondo
Tipo Probeta graduada
Tolerancia ±0.25 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Clase Clase A
Capacidad (métrico) 25 ml
Altura (métrico) 170 mm
Báscula Esmalte blanco
Graduaciones 0.5 ml