Learn More
Probeta graduada de vidrio Pyrex™ Clase A para trabajos de certificación
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 mL
25 mL
50 mL
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 mL
0,5 mL
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
missing translation for 'unitSize'
cada uno
paquete de 2
Description
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos.Las probetas graduadas de vidrio Pyrex™ de clase A para trabajos de certificación se han probado individualmente y se suministran con certificado que muestra el volumen exacto contenido en los cinco puntos de la escala.
- Características: base hexagonal resistente, marcas cerámicas blancas, amplia gama de capacidades
- Clase A: certificado de conformidad con las normas alemanas de calibración, impreso con el símbolo de conformidad "H"
- Certificación de lote: Inscrita con número de serie individual para la trazabilidad según las normas nacionales
- Cumple con: ISO 4788
Specifications
Specifications
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Blanco |
| Forma | Redondo |
| Certificaciones/conformidad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Class | A |
| Altura (imperial) | 13,18 in |
| Altura (métrico) | 335 mm |
| Tolerance Metric | ±1 ml |
| Tipo | Probeta graduada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction