Learn More
Probeta graduada de vidrio Pyrex™ Clase A para trabajos de certificación
Código de producto. 11313554
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 mL
25 mL
50 mL
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 mL
0,5 mL
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11313554 50 mL 1 ml paquete de 2
13461859 1000 ml 10 ml paquete de 2
11353554 1000 ml 10 ml cada uno
11323554 100 ml 1 ml paquete de 2
11393544 10 mL 0,2 mL paquete de 2
11363554 2000 mL 20 mL cada uno
11333554 250 ml 2 ml paquete de 2
11303554 25 mL 0,5 mL paquete de 2
11343554 500 ml 5 ml paquete de 2
11383544 5 ml 0,1 ml paquete de 2
10 options
Código de producto. 11313554
Marca: Pyrex 3201/08WC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. Las probetas graduadas de vidrio Pyrex™ clase A para trabajos de certificación se han probado individualmente y se suministran con certificado que muestra el volumen exacto contenido en los 5 puntos de la escala.
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos.Las probetas graduadas de vidrio Pyrex™ de clase A para trabajos de certificación se han probado individualmente y se suministran con certificado que muestra el volumen exacto contenido en los cinco puntos de la escala.
  • Características: base hexagonal resistente, marcas cerámicas blancas, amplia gama de capacidades
  • Clase A: certificado de conformidad con las normas alemanas de calibración, impreso con el símbolo de conformidad "H" 
  • Certificación de lote: Inscrita con número de serie individual para la trazabilidad según las normas nacionales
  • Cumple con: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Blanco
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Class A
Altura (imperial) 7,87 in
Altura (métrico) 200 mm
Tolerance Metric ±0,5 ml
Tipo Probeta graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 50 mL
Incluye Certificado que indica el volumen exacto contenido en los 5 puntos de la escala
Báscula Esmalte blanco
Graduaciones 1 ml