Learn More
Probetas de vidrio de borosilicato Pyrex™ de forma achaparrada
Código de producto. 12602042
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
12602042 100 ml 2 ml paquete de 2
12632042 1000 ml 20 ml paquete de 2
12612042 250 ml 5 ml 2 PCS
12682032 25 ml 1 ml paquete de 2
12622042 500 ml 10 ml 2 PCS
12692032 50 ml 1 ml paquete de 2
12672032 10 ml 1 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12602042 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3285100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Impresas con graduaciones en esmalte azul para mejorar la visibilidad. Las probetas achaparradas de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para su uso en campanas extractoras y espacios restringidos. El vidrio de borosilicato ofrece una resistencia química superior.
  • La base hexagonal y la forma achaparrada proporcionan estabilidad
  • La construcción resistente aumenta la resistencia mecánica y reduce el riesgo de rotura (reduce los costes y mejora la seguridad del usuario)
  • El borde muy granulado y la boquilla permiten una dispensación limpia y sencilla
  • Clase B
  • Cumple con ISO 4788.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Tipo Probeta graduada
Tolerancia ±1 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 100 ml
Para utilizar con (aplicación) Espacios reducidos
Altura (métrico) 168 mm
Báscula Esmalte azul
Graduaciones 2 ml