Learn More
Probeta de vidrio Pyrex™ con tapón de polietileno
Código de producto. 15517710
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
15517710 2000 ml 20 ml paquete de 5
11373604 100 ml 1 ml paquete de 2
11363604 50 ml 1 ml paquete de 2
15567700 10 ml 0,2 ml paquete de 10
15577700 25 ml 0,5 ml paquete de 10
15587700 250 ml 2 ml paquete de 10
15597700 500 ml 5 ml paquete de 10
15507710 1000 ml 10 ml paquete de 10
8 options
Código de producto. 15517710
Marca: Pyrex 3211/18MP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and polyethylene for strength, stability and superior chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinder with Polyethylene Stopper is an excellent device for measuring and mixing liquids in a laboratory.
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ y polietileno para ofrecer una resistencia, estabilidad y resistencia química superiores.La probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ con pie de polietileno es un dispositivo excelente para medir y mezclar líquidos en un laboratorio.
  • Probeta de vidrio borosilicatado: Graduaciones de esmalte blanco para una visibilidad óptima
  • Base hexagonal: mejora la estabilidad
  • Intercambiable: tapón de polietileno
  • Clase B
  • Cumple con: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Blanco
Forma Redondo
Tipo Probeta graduada
Tolerancia ±20 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 2000 ml
Altura (métrico) 545 mm
Incluye Tapón de polietileno
Báscula Esmalte blanco
Número de tapón 45/40
Material del tope Polietileno
Graduaciones 20 ml