Learn More
Embudos de filtración cilíndricos Pyrex™
Available with different porosity (grades) glass sintered discs for the filtration of a range of precipitates
Marca:  Pyrex 3770/04
574.75 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15547720
  • 605.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Ideal para filtrar precipitados
  • Disco sinterizado de 20 mm de diámetro de la serie 3770
  • Disco sinterizado de 30 mm de diámetro de la serie 3760
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50 ml
Vidrio de borosilicato
160 mm
De 40 a 100 μm