Learn More
Pyrex™ Class A Glass Cylinder with Polyethylene Stopper
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
Descripción
- Cumple con ISO 4788.
- Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex resistente a los productos químicos
- Graduaciones en esmalte blanco para mejorar la visibilidad con soluciones de colores oscuros
- Se suministra con tapón de polietileno
- Sólido pie de vidrio hexagonal
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Tipo | Probeta graduada |
| Material | Vidrio |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4788 |
| Clase | Clase A |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Altura (métrico) | 403 mm |
| Incluye | Tapón de polietileno |
| Número de tapón | 34/35 |
| Material del tope | Polietileno |