Learn More
Probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ con pie de polietileno
Código de producto. 11353564
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 mL
1 ml
2 ml
Altura (métrico):
150 mm
175 mm
195 mm
270 mm
320 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Altura (métrico) unitSize
11353564 50 ml 1 ml 195 mm paquete de 2
11373564 250 ml 2 ml 320 mm paquete de 2
10671821 10 ml 0,2 ml 150 mm paquete de 2
11343564 25 mL 0,5 mL 175 mm paquete de 2
11363564 100 ml 1 ml 270 mm paquete de 2
5 options
Código de producto. 11353564
Marca: Pyrex 3205/08P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ y polietileno para ofrecer una resistencia, estabilidad y resistencia química superiores. La probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ y pie de polietileno es un excelente dispositivo para medir y mezclar líquidos en un laboratorio.
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ y polietileno para ofrecer una resistencia, estabilidad y resistencia química superiores.La probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ y pie de polietileno es un excelente dispositivo para medir y mezclar líquidos en un laboratorio.
  • Probeta de vidrio borosilicatado: Graduaciones de esmalte blanco para una visibilidad óptima
  • Pie de polietileno: Absorbe el impacto y reduce el riesgo de roturas
  • Clase B
  • Cumple con: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Pies de repuesto: disponibles por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Blanco
Forma Redondo
Tipo Probeta graduada
Tolerancia ±1 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 50 ml
Altura (métrico) 195 mm
Incluye Pie de polietileno
Báscula Esmalte blanco
Graduaciones 1 ml