Learn More
Probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ con pie de polietileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 mL
1 ml
2 ml
Altura (métrico):
150 mm
175 mm
195 mm
270 mm
320 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ y polietileno para ofrecer una resistencia, estabilidad y resistencia química superiores.La probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ y pie de polietileno es un excelente dispositivo para medir y mezclar líquidos en un laboratorio.
- Probeta de vidrio borosilicatado: Graduaciones de esmalte blanco para una visibilidad óptima
- Pie de polietileno: Absorbe el impacto y reduce el riesgo de roturas
- Clase B
- Cumple con: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Pies de repuesto: disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Blanco |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Probeta graduada |
| Tolerancia | ± 0,2 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Mostrar más |