Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Bottles with Cap and Pouring Ring
532.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 mL
20.000 mL
2000 ml
250 ml
3500 ml
5000 ml
500 mL
Altura (métrico):
105 mm
152 mm
222 mm
252 mm
271 mm
314 mm
389 mm
484 mm
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con propiedades probadas de resistencia a la temperatura y química.
- Frascos con tapón roscado de polipropileno y anillo de vertido antigoteo
- La rosca GLS 80™proporciona un mejor acceso en comparación con los frascos GL 45, lo que facilita el llenado y el vertido
- Ideal para su uso con líquidos viscosos, pastas, polvos, gránulos y sólidos más grandes
- Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
- Esterilizable en autoclave
- Las tapas de rosca y los anillos de vertido pueden soportar temperaturas de hasta 140 °C
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 136 mm |
Altura (métrico) | 252 mm |
Tipo de producto | Frasco para medios de cultivo |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Líquidos viscosos, pastas, polvos, gránulos y sólidos más grandes |
Material | Vidrio de borosilicato |
Cantidad | 10/paq. |
Graduaciones | Blanca |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |