missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PXR/NR1I2 Antibody (V11P4G11*E7), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18188088 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18188088 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18188088

Marca: Novus Biologicals NBP250519AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PXR/NR1I2 Monoclonal specifically detects PXR/NR1I2 in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PXR/NR1I2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon V11P4G11*E7
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen nuclear receptor subfamily 1 group I member 2, nuclear receptor subfamily 1, group I, member 2, ONR1, Orphan nuclear receptor PAR1, Orphan nuclear receptor PXR, PAR, PAR1, PAR2, Pregnane X receptor, PRR, PXRPARq, SAR, Steroid and xenobiotic receptor, SXRBXR
Símbolos de los genes NR1I2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Ovalbumin-conjugated synthetic peptide EMRSMNEEYT (C-terminal sequence)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8856
Especies diana Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.