Descripción
- Calibrado
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Material | PVC |
| Longitud global (métrico) | 40 cm |
| Para utilizar con | Para cabezales de bomba MF1 y MF4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| Cantidad de embalaje | 12/paquete |
| Caudal | 0,574 ml/min |
| Permeabilidad a los gases | Bajo |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |