Learn More
Gilson™ Tubos de referencia de PVC para cabezales de bomba MF1 y MF4
Código de producto. 11367800 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,38 mm
0,76 mm
1 mm
1,29 mm
2,76 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11367800 1 mm paquete de 12
10626653 0,25 mm paquete de 12
10789514 0,38 mm paquete de 12
10265732 0,76 mm paquete de 12
10173092 2,76 mm 12 PCS
10581093 1,29 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11367800 Supplier Gilson™ Supplier No. F117938
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para su uso con cabezales de bomba MF1 y MF4
  • Calibrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1 mm
Material PVC
Longitud global (métrico) 40 cm
Para utilizar con Para cabezales de bomba MF1 y MF4
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Cantidad de embalaje 12/paquete
Caudal 6 ml/min
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) de 94 °C
Tipo de producto Tubos de bombas