Learn More
Gilson™ Tubos de referencia de PVC para cabezales de bomba MF1 y MF4
Código de producto. 10626653 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,38 mm
0,76 mm
1 mm
1,29 mm
2,76 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10626653 0,25 mm paquete de 12
10789514 0,38 mm paquete de 12
10265732 0,76 mm paquete de 12
11367800 1 mm paquete de 12
10173092 2,76 mm 12 PCS
10581093 1,29 mm paquete de 12
6 options
Código de producto. 10626653
Marca: Gilson™ F117932
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con cabezales de bomba MF1 y MF4
  • Calibrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Material PVC
Longitud global (métrico) 40 cm
Para utilizar con Para cabezales de bomba MF1 y MF4
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Cantidad de embalaje 12/paquete
Caudal 0,574 ml/min
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) de 94 °C
Tipo de producto Tubos de bombas