Learn More
Gilson™ Tubos de PVC para cabezal de bomba MF1 y MF4
Código de producto. 10674923 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,38 mm
0,51 mm
1,02 mm
1,52 mm
2,06 mm
2,79 mm
3,18 mm
Caudal:
0,574 ml/min
1,22 ml/min
1,9 l/min
14 ml/min
25 ml/min
39 ml/min
47 ml/min
6 ml/min
Tamaño de la unidad:
3 metros
Código de producto. 10674923
Marca: Gilson™ F117969
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con cabezal de bomba MF1 y MF4
  • PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3,18 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 4,8 mm
Longitud global (métrico) 300 cm
Para utilizar con Para cabezales de bomba MF1 y MF4
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Cantidad de embalaje 1 unidad
Caudal 47 ml/min
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) de 94 °C
Tipo de producto Tubos de extensión