Descripción
- PVC
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 2,79 mm |
| Material | PVC |
| Diámetro exterior (imperial) | 4,5 mm |
| Longitud global (métrico) | 300 cm |
| Para utilizar con | Para cabezales de bomba MF1 y MF4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Caudal | 39 ml/min |
| Permeabilidad a los gases | Bajo |
| Mostrar más |