Descripción
Como parte de nuestras líneas MINIPULS™ 3 y Evolution de bombas peristálticas, Gilson ofrece una variedad de tubos de diferentes materiales, tamaños de diámetro interior y longitudes.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 5 mm |
| Material | PVC |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Longitud global (métrico) | 300 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| Caudal | 179 ml/min |
| Permeabilidad a los gases | Bajo |
| Color | Transparente |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 94 °C |