missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Puumala Virus Glycoprotein Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18616817 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18616817 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18616817 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241260F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Puumala Virus Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects Puumala Virus Glycoprotein in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Puumala Virus Glycoprotein
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen Envelopment polyprotein, Gc, Glycoprotein C, Glycoprotein G1, Glycoprotein G2, Glycoprotein N, Gn, M polyprotein, Precursor, PUUVsMgp1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of the Puumala virus glycoprotein. The immunogen is located within amino acids 90 - 140 of Puumala Virus Glycoprotein. Amino Acid Squence: TQASSTSFQTKSSEVNLRG
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2943082
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.