Learn More
BRAND™ Detergente desinfectante líquido Pursept™ AF
Código de producto. 15222419 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15222419 5 L paquete de 3
1 options
Código de producto. 15222419
Marca: BRAND™ 44855
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Limpieza y desinfección de suelos, paredes y accesorios en una sola operación. Adecuado para su uso en el sector alimentario.
  • Fragancia agradable y fresca
  • Probado con DGHM/VAH
  • Compatible con RKI
  • Toallitas desinfectantes sin aerosol
  • 100 g de Pursept™ AF contienen: 12,5 g de cloruro de didecildimetilamonio, 10,4 g de alkilpropilendiaminobis-guanidiniumdiacetato, 1,5 g de bis(aminopropil)-laurilamina, 5-15 % de NTA, < 5 % de surfactantes no iónicos, agente auxiliar
  • Líquido transparente, verde, olor fresco
  • Densidad aprox.: 1 g/mL
  • Valor de pH (1%): aprox. 9.5
  • Desinfección de superficies:
    • bacterias y hongos con alta carga orgánica de acuerdo con las directivas DGHM/VAH: 0,25 % (2,5 g/l)/4 horas, 0,5 % (5 g/l)/1 hora, 1 % (10 g/l)/30 minutos, 2 % (20 g/l)/15 minutos
    • Eficacia virucida limitada* (incl. VIH, VHB, VHC): 1 % (10 g/l)/15 minutos
    • Inactivación de rotavirus humanos: 0,25 % (2,5 g/l)/2 minutos
    • Eficacia contra TbB: 2 % (20 g/l)/1 hora
    • (*Según la recomendación de RKI, Bundesgesundheitsblatt 01/2004)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de recipiente Lata
Descripción Detergente líquido transparente, verde, olor fresco
Volumen (métrico) 5 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • pursept-AF disinfectant
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidine N,N'''-1,3-propanediylbis-N-coco alkyl derivitives, didecyldimethylammonium chloride, 2-pr