Learn More
Brand™ Detergentes desinfectantes Pursept-A Xpress
Código de producto. p-6837039 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1L
5L
Tipo de recipiente:
Frasco
Lata
Tamaño de la unidad:
10 litros
5 litros
Código de producto. 10394741
Marca: Brand™ 44835
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Desinfecta en solo 15 segundos. Los detergentes desinfectantes para superficies BRAND™ Pursept™ A Xpress son eficaces frente a bacterias y hongos con poca carga orgánica con mecánicas. Eficacia virucida limitada, incluidos VIH, VHB y VHC tras unos 15 segundos.
Desinfecta en solo 15 segundos. Atomizador de bomba rellenable sin gas. Fragancia agradable y fresca.
  • Probado según DGHM/VAH y de conformidad con RKI, con aplicación sin aerosoles (toallitas desinfectantes).
  •  
Ingredientes:
100 g de Pursept™ A Xpress contienen: 55 g de etanol, 0,03 g de n-alquil-aminopropil-glicina, agentes auxiliares.
Especificaciones químicas y físicas:
  • Líquido transparente incoloro,
  • Densidad: 0,9 g/ml aprox.; valor de pH: 7.5 aprox.
Eficacia microbiológica de la solución de trabajo sin diluir:
  • Desinfección de superficies: Bacterias y hongos con poca carga orgánica con mecánicas de acuerdo con las directivas DGHM/VAH: 15 segundos.
  • Eficacia virucida limitada* (incl. VIH, VHB, VHC): 15 segundos.
  • Eficacia contra TbB: 30 segundos.
* Según la recomendación de RKI, Bundesgesundheitsblatt 01/2004.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente desinfectante
Formulario Líquido
pH 7,5
Aspecto Incolora
Certificaciones/conformidad Probado según DGHM/VAH y conformidad con RKI
Composición 100 g de Pursept™ A Xpress contienen: 55 g de etanol, 0,03 g de n-alquil-aminopropil-glicina, agentes auxiliares
Tipo de recipiente Lata
Para utilizar con (aplicación) Con aplicación sin aerosoles
Cantidad 3Pack
Volumen (métrico) 5L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • pursept A Xpress
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol