missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PURL Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18539001 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18539001 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18539001 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297687MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PURL Polyclonal antibody specifically detects PURL in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PURL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FGAM synthase, FGAMS, FGAR amidotransferase, formylglycinamide ribotide synthetase, KIAA0361, phosphoribosylformylglycinamidine synthase, PURL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PURL fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5198
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.