Learn More
Cytiva Filtros para muestreo de aire de cuarzo puro, grado QM-H, forma circular
Filtro de fibra de cuarzo puro para su uso en pruebas de gases ácidos, pilas, salidas de humos y aerosoles. Los filtros de muestreo de aire de cuarzo puro Whatman™, de grado QM-H, tienen un bajo contenido de metales pesados y son adecuados para el análisis de metales pesados.
Marca: Cytiva 1853-090-50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alta estabilidad hasta 900 °C
- Alta eficacia de filtración
- Sin ligante
- Reactividad mínima con componentes químicos o biológicos
Especificaciones
85 g/m2 | |
Cuarzo | |
50/paq. | |
Filtro para muestreo de aire | |
90 mm |
Circulares | |
Grado QM-H | |
Circulares | |
90 mm |