missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PURA Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30037105 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30037105 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30037105 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP192651APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PURA Polyclonal antibody specifically detects PURA in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PURA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation (Negative)
Formulación PBS
Alias de gen PUR1PUR-ALPHA, PURALPHA, purine-rich element binding protein A, Purine-rich single-stranded DNA-binding protein alpha, transcriptional activator protein Pur-alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 1 and 50 of human Purine-Rich Element Binding Protein Alpha using the numbering given in entry NP_005850.1 (GeneID 5813).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5813
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.