missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PUMA Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18763862 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18763862 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18763862 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500261DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PUMA Polyclonal antibody specifically detects PUMA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PUMA
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BCL2 binding component 3, bcl-2-binding component 3, JFY1, JFY-1, p53 up-regulated modulator of apoptosis, PUMAFLJ42994
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to a region within the C-terminus of the human PUMA protein sequence (between residues 150-193). [UniProt# Q9BXH1]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Mitochondrial Markers, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27113
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.