Learn More
PUM2 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18683482 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. unitSize
18683482 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18683482
Marca: Novus Biologicals NBP298727APC
Rabbit Polyclonal Antibody
PUM2 Polyclonal antibody specifically detects PUM2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PUM2
Clasificación Polyclonal
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human PUM2.
ID de gen (Entrez) 23369