missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PUM1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18567962 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18567962 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18567962

Marca: Novus Biologicals NB100259B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

PUM1 Polyclonal antibody specifically detects PUM1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PUM1
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen HSPUM, KIAA0099PUML1, PUMH, PUMH1pumilio homolog 1, pumilio (Drosophila) homolog 1, pumilio homolog 1 (Drosophila), Pumilio-1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 225 and 275 of human Pumilio 1 using the numbering given in entry NP_055491.1 (GeneID 9698).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9698
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.