Learn More
Honeywell Safety Products™ PU First Grey Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6
10
11
Descripción
- Guantes tejidos de poliamida gris, que no generan residuos y son adecuados para trabajos de precisión.
- Adecuados para manipular productos delicados u objetos sucios en entornos secos, ligeramente grasientos o sucios.
- Excelente resistencia a la abrasión y a las roturas.
- Sin silicona y adecuados para trabajar en trabajos de pintura.
- Revestimiento de poliuretano gris en la palma y las puntas de los dedos para un buen agarre.
- El tejido ceñido proporciona comodidad, sujeción, movilidad y sensibilidad táctil y limita la penetración de la suciedad.
- Dorso ventilado que optimiza la transpirabilidad.
- Puño elástico.
- El color gris mejora las cualidades de resistencia a la suciedad del suelo y garantiza una vida útil más larga.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos menores, norma básica EN 420-2003, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, CE categoría PPE 2, número de certificado CE 0075/797/162/11/06/0281, número de declaración CE 0075/797/162/11/06/0281 |
Clasificación | Movilidad: 5 |
Área revestida | Palma y puntas de los dedos |
Estructura | Tejido sin costuras |
Descripción | Calibre 15 |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Gris |
Cut Resistance Rating | 1 |
Material | Poliamida |
Tipo de producto | Guantes |