Learn More
PU.1/Spi-1 Antibody (PU1/2146), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18289528 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18289528 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18289528 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP275766PE
Mouse Monoclonal Antibody
PU.1/Spi-1 Monoclonal antibody specifically detects PU.1/Spi-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PU.1/Spi-1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PU1/2146
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen hematopoietic transcription factor PU.1, OF, PU.1, SFPI131 kDa transforming protein, SPI-1, SPI-1 proto-oncogene, SPI-A, spleen focus forming virus (SFFV) proviral integration oncogene spi1,31 kDa-transforming protein, transcription factor PU.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 16-170) of human PU.1/Spi-1 protein (Exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6688
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ