missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTPN13/PTPL1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200062568 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18693032 0.02 mL 0.02 ml
18623352 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18693032

Marca: Novus Biologicals NBP2942070.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PTPN13/PTPL1 Polyclonal antibody specifically detects PTPN13/PTPL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTPN13/PTPL1
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000 - 1:6000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen hPTPE1, PNP1, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 13 (APO-1/CD95 (Fas)-associatedphosphatase), protein-tyrosine phosphatase 1, Fas-associated, PTP1EDKFZp686J1497, PTP-BASEC 3.1.3.48, PTP-E1, PTPL1nonreceptor type 13, tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 250-500 of human PTPN13 (NP_542416.1). QDENYFKDILSDNSGREDSENTFSPYQFKTSGPEKKPIPGIDVLSKKKIWASSMDLLCTADRDFSSGETATYRRCHPEAVTVRTSTTPRKKEARYSDGSIALDIFGPQKMDPIYHTRELPTSSAISSALDRIRERQKKLQVLREAMNVEEPVRRYKTYHGDVFSTSSESPSIISSESDFRQVRRSEASKRFESSSGLPGVDETLSQGQSQRPSRQYETPFEGNLINQEIMLKRQEEELMQLQAKMALRQSR
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5783
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.