missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTP1B/PTPN1 Antibody (226), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18206709 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18206709 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18206709 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289400R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PTP1B/PTPN1 Monoclonal specifically detects PTP1B/PTPN1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTP1B/PTPN1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 226
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.1.3.48, protein tyrosine phosphatase 1B, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1, Protein-tyrosine phosphatase 1B, PTP-1B, PTP1Bprotein tyrosine phosphatase, placental, tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human PTP1B/PTPN1 (NP_002818.1; Glu 2-Asn 321).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5770
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.