missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTP pi/PTPRU Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18656600 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18656600 0.02 mL 0.02 ml
18655240 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18656600 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2946810.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PTP pi/PTPRU Polyclonal antibody specifically detects PTP pi/PTPRU in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTP pi/PTPRU
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen FMI, hPTP-J, pancreatic carcinoma phosphatase 2, PCP2, PCP-2, pi R-PTP-Psi, protein tyrosine phosphatase J, protein tyrosine phosphatase, receptor type, U, protein-tyrosine phosphatase J, protein-tyrosine phosphatase pi, PTP, PTP pi, PTP-J, PTP-PI, PTPPSI, PTP-RO, Receptor protein tyrosine phosphatase hPTP-J, R-PTP-PSI
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PTP pi/PTPRU (NP_005695.3). MARAQALVLALTFQLCAPETETPAAGCTFEEASDPAVPCEYSQAQYDDFQWEQVRIHPGTRAPADLPHGSYLMVNTSQHAPGQRAHVIFQSLSENDTHCV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10076
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.