Learn More
PTP-MEG2/PTPN9 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18674582 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18674582 100 μg 100 microlitros
18684344 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18674582
Marca: Novus Biologicals NBP297268100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
PTP-MEG2/PTPN9 Polyclonal antibody specifically detects PTP-MEG2/PTPN9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PTP-MEG2/PTPN9
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen EC 3.1.3.48, MEG2, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 9, Protein-tyrosine phosphatase MEG2, PTPase MEG2, PTPase-MEG2, PTPMEG2, tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PTP-MEG2/PTPN9 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5780
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG