missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PTMS Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 12106-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Product No. 12106-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the full-length of human PTMS. The MW of this protein is 12 kDa, and this antibody specifically recognizes the 12 kDa protein.
PTMS may mediate immune function by blocking the effect of prothymosin alpha which confers resistance to certain opportunistic infections.Especificaciones
| PTMS | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PTMS | |
| ParaT, parathymosin, PTMS | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 5763 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P20962 | |
| PTMS | |
| PTMS Fusion Protein Ag2751 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido