Learn More
PTMS Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7204100 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16839623 20 μL 20 microlitros
16829623 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16839623
Marca: Proteintech 121061AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Product No. 12106-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the full-length of human PTMS. The MW of this protein is 12 kDa, and this antibody specifically recognizes the 12 kDa protein.
PTMS may mediate immune function by blocking the effect of prothymosin alpha which confers resistance to certain opportunistic infections.
Especificaciones
Antígeno PTMS
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PTMS
N.º de referencia del gen P20962
Alias de gen ParaT, parathymosin, PTMS
Símbolos de los genes PTMS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PTMS Fusion Protein Ag2751
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5763
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG