missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTK9 Antibody (OTI5C12), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18161007 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18161007 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18161007

Marca: Novus Biologicals NBP273710B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PTK9 Monoclonal specifically detects PTK9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTK9
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoassay
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5C12
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Knockout Validated
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen A6, A6 protein tyrosine kinase, Protein A6, Protein tyrosine kinase 9MGC23788, PTK9 protein tyrosine kinase 9, PTK9MGC41876, twinfilin, actin-binding protein, homolog 1 (Drosophila), twinfilin-1
Símbolos de los genes TWF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 140-384 of human PTK9 (NP_002813) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Phospho Specific, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5756.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.