missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
PTH1R/PTHR1 Polyclonal antibody specifically detects PTH1R/PTHR1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PTH1R/PTHR1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | APC |
| Dilución | ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | MGC138426, parathyroid hormone 1 receptorMGC138452, parathyroid hormone/parathyroid hormone-related peptide receptor, parathyroid hormone/parathyroid hormone-related protein receptor, PFE, PTH/PTHr receptor, PTH/PTHrP type I receptor, PTH1 receptor, PTHRPTHR1parathyroid hormone receptor 1, seven transmembrane helix receptor |
| Especie del huésped | Rabbit |
| ID de gen (Entrez) | 5745 |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?