missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTH Antibody (SR1601), Novus Biologicals™

Código de producto. 18685474 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18685474 100 μg 100 microlitros
18658634 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18685474

Proveedor: Novus Biologicals NBP321792100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PTH Monoclonal antibody specifically detects PTH in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTH
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1601
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen Parathormone, Parathyrin, parathyroid hormone, parathyroid hormone 1, PTH1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human PTH (Uniprot #: P01270)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5741
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.