missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTH Antibody (PTH/1717R), DyLight 755 - N-terminal, Novus Biologicals™

Código de producto. 18492853 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18492853 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18492853 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254474IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PTH Monoclonal antibody specifically detects PTH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTH
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PTH/1717R
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Parathormone, Parathyrin, parathyroid hormone, parathyroid hormone 1, PTH1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide around aa 1-34 of human mature-PTH-polypeptide (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P01270)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, BiologicAll speciesy Active Proteins, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5741
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.