missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTH Antibody (PTH/1175), DyLight 488 - C-terminus, Novus Biologicals™

Código de producto. 18755072 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18755072 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18755072

Marca: Novus Biologicals NBP247730G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PTH Monoclonal antibody specifically detects PTH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTH
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PTH/1175
Conjugado DyLight 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Parathormone, Parathyrin, parathyroid hormone, parathyroid hormone 1, PTH1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A recombinant fragment around aa 32-115 of human mature-PTH-polypeptide (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P01270)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5741
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.