missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
PTH Monoclonal antibody specifically detects PTH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PTH |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PTH/1173 |
| Conjugado | DyLight 594 |
| Formulación | 50 mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Parathormone, Parathyrin, parathyroid hormone, parathyroid hormone 1, PTH1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | A recombinant fragment around aa 32-115 of human mature-PTH-polypeptide (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P01270) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?