missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTGFR Antibody (1014602) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 18695143 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18695143 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18695143 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10294P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PTGFR Monoclonal antibody specifically detects PTGFR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTGFR
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1014602
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen FP, MGC120498, MGC46203, PGF receptor, PGF2 alpha receptor, PGF2-alpha receptor, prostaglandin F receptor (FP), prostaglandin F2 alpha receptor, prostaglandin F2-alpha receptor, prostaglandin receptor (2-alpha), Prostanoid FP receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide containing human PTGFR RD3 epitope, Accession # P43088
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5737
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.