missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTGER3 Antibody (606609) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 18647693 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18647693 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18647693

Marca: Novus Biologicals FAB10243A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PTGER3 Monoclonal antibody specifically detects PTGER3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTGER3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 606609
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen EP3EP3e, EP3-I, EP3-II, EP3-III, EP3-IV, MGC141828, MGC141829, MGC27302, PGE receptor EP3 subtype, PGE receptor, EP3 subtype, PGE2 receptor EP3 subtype, PGE2-R, prostaglandin E receotor EP3 subtype 3 isoform, prostaglandin E receptor 3 (subtype EP3), prostaglandin E2 receptor EP3 subtype, prostaglandin receptor (PGE-2), Prostanoid EP3 receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human PTGER3, Met1-Arg390, Accession # P43115
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5733
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.