missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTGER2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18434523 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18434523 0.05 mg 0.05 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18434523 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP102375

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PTGER2 Polyclonal antibody specifically detects PTGER2 in Human, Primate, Monkey samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTGER2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 10-20 μg/mL
Formulación PBS
N.º de referencia del gen P43116
Alias de gen EP2, PGE receptor EP2 subtype, PGE2 receptor EP2 subtype, prostaglandin E receptor 2 (subtype EP2), 53kD, prostaglandin E receptor 2 (subtype EP2), 53kDa, prostaglandin E2 receptor EP2 subtype, Prostanoid EP2 receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 16 amino acid peptide from 2nd cytoplasmic domain of human PTGER2.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5732
Especies diana Human, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.