Learn More
PTGER1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18643252 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18643252 0.02 mL 0.02 ml
18699151 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18643252
Marca: Novus Biologicals NBP2941060.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
PTGER1 Polyclonal antibody specifically detects PTGER1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PTGER1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EP1, PGE receptor EP1 subtype, PGE receptor, EP1 subtype, PGE2 receptor EP1 subtype, prostaglandin E receptor 1 (subtype EP1), 42kD, prostaglandin E receptor 1 (subtype EP1), 42kDa, prostaglandin E receptor 1, subtype EP1, prostaglandin E2 receptor EP1 subtype, Prostanoid EP1 receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human PTGER1 (P34995). VYILLRQAVLRQLLRLLPPRAGAKGGPAGLGLTPSAWEASSLRSSRHSGLSHF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5731
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG