Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de pared fina de PTFE, longitud B europea
Se inserta entre juntas esmeriladas estándar para eliminar el uso de lubricante. El manguito de PTFE de pared fina y longitud B europea de Fisherbrand™ es apto para el vacío bajo y medio.
Marca: Fisherbrand™ 019.119
Descripción
Se insertan fundas de PTFE entre juntas de vidrio esmerilado para eliminar el uso de grasa y evitar la adherencia.- Junta de liberación automática para evitar la adherencia
- Funciona con un vacío de bajo a medio
- Usar a hasta 280 °C (540 °F)
- Elimina la necesidad de lubricante
- Grosor de pared de la pared de 0,05 mm
- Las fundas son inertes
Especificaciones
Evita que se pegue, elimina el uso de lubricante | |
26mm | |
Fundas de PTFE | |
0,05 mm | |
19/26 |
Juntas de vidrio esmerilado | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
De -200 a +280 °C | |
18,8 mm | |
Pared fina |