Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de pared fina de PTFE, longitud B europea
Se inserta entre juntas esmeriladas estándar para eliminar el uso de lubricante. El manguito de PTFE de pared fina y longitud B europea de Fisherbrand™ es apto para el vacío bajo y medio.
Marca: Fisherbrand™ 019.112
Descripción
Se insertan fundas de PTFE entre juntas de vidrio esmerilado para eliminar el uso de grasa y evitar la adherencia.- Junta de liberación automática para evitar que se pegue
- Funciona con un vacío de medio a bajo
- Usar hasta 280 °C
- Elimina la necesidad de grasa
- Grosor de pared de 0,05 mm
- Los manguitos son inertes
Especificaciones
Evita que se pegue, elimina el uso de grasa | |
21mm | |
Fundas de PTFE | |
0,05mm | |
12/21 |
Juntas de vidrio esmerilado | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
De -200 a +280 °C | |
12,5mm | |
Pared fina |