Learn More
Cole-Parmer™ Colectores de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | colector |
| Conexión | (3/8 pulg.) |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| N.º de puertos | 10 |
| Tamaño del puerto (métrico) | 5,08 mm |
| Longitud (métrico) | 238,3 mm |
| Anchura (métrico) | 28,9 mm |
| Altura (métrico) | 28,95 mm |