Learn More
Cole-Parmer™ Colectores de PTFE
Click to view available options
Longitud (métrico):
120,65 mm
186,4 mm
199,3 mm
238,3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | colector |
| Conexión | (1/4 pulg.) |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| N.º de puertos | 10 |
| Tamaño del puerto (métrico) | 4,3 mm |
| Longitud (métrico) | 186,4 mm |
| Anchura (métrico) | 25,4 mm |
| Altura (métrico) | 25,4 mm |