Learn More
Bohlender™ Conectores para tubos de PTFE GL con rosca GL
Use these fitting as reduction for connecting different diameters of tubes or tubing. Bohlender™ PTFE GL Tube Fittings With GL Thread are ideal for distributing liquids or gases.
Marca: Bohlender™ D540-14
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Description
- Accesorio de tubo en forma de T de PTFE
- Tres conectores con rosca GL
- Resistencia química universal, el producto solo está expuesto al PTFE
- Adecuado para vacío
Specifications
Conector de tubos GL | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Para conectar diferentes diámetros de tubos | |
1 unidad | |
Forma de T, tres conexiones | |
250°C |
Conformidad con la FDA | |
54 mm | |
-200 °C | |
GL 14 | |
10 bar |